主要文件
Z118508
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 100 mm, joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
接合处
joint: ST/NS24/40
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Bel-Art F14681-0000
柱长度
 mm
柱外径
 mm
顶部内径
100 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
法律信息
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)