主要文件
Z408735
带有多孔烧结玻璃尖端的Ace气体分散管
Fit #11 Ace-Thred, O.D. × L 10 mm × 150 mm, porosity 70-100 μm (B)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
制造商/商品名称
Ace Glass 720204
外径 × 长度
10 mm × 150 mm
孔径
70-100 μm porosity (B)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1