主要文件
Z404578
IKA® ULTRA-TURRAX® 分散机
T-25 Basic, for volumes of 1-2,000 mL, 230 V, 1/cs
别名:
tissue grinders, tissue homogenizers
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
AC/DC输入
230 V AC
包装
case of 1
pack of 1
制造商/商品名称
IKA 2953000
存货情况
not available in USA and Canada
高度 × 宽度 × 直径
221 mm × 70 mm × 66 mm
重量
1.6 kg
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Highly efficient disperser processes most samples in a few minutes or even a few seconds. CE compliant.
应用
  • 用于化学、药物和食品研究中的颗粒缩小、乳化和反应增强
  • 用于生物学和医学研究的组织匀浆
  • 酒精生产
  • 污泥样品的重金属分析
  • 用于海洋样品的均质化,以便分离细菌聚集物
注意:分散元件/杆单独出售
法律信息
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)