主要文件
Z308587
Quickfit® Drechsel bottles
capacity 250 mL
别名:
MF29/3/250
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
接合處
joint 24/29
製造商/商標名
Quickfit MF 29/3/250
存貨情形
not available in USA and Canada
高度
190 mm
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Select bottle and corresponding head. Note different bottles sizes are different heights.
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)