Merck
Z308471
Quickfit® sintered bottle heads
for use with 250 mL bottles
别名:
MF48/03/250
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
製造商/商標名
Quickfit MF 48/03/250
存貨情形
not available in USA and Canada
相容性
for use with 250 mL bottles
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Sintered heads improve gas dispersion
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited