主要文件
Z304824
Quickfit® drying tube
joint: ST/NS 14/23
别名:
MF23/1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
colorless tube
glass tube
接合處
joint: ST/NS14/23
無菌
non-sterile
特點
graduations: no
neck thread PUSH FIT (14/23 cone size)
製造商/商標名
Quickfit MF 23/1
存貨情形
not available in USA and Canada
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Angled. Retain desiccant with plug of glass wool.
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)