主要文件
Z303674
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with vertical necks
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 29/32
别名:
FR1L/4S/22P
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
接合处
center joint: ST/NS29/32
side joint ST/NS19/26
无菌性
non-sterile
特点
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Quickfit FR1L/4S/22P
存货情况
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
高度
185 mm
容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • One vertical neck
  • Two parallel necks
法律信息
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)