主要文件
Z301337
Quickfit® plain bends
joint: ST/NS 29/32
别名:
RA9/44
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.35
接合处
joint: ST/NS29/32
制造商/商品名称
Quickfit RA 9/44
存货情况
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Socket to cone. Generally used as distilling adapters.
法律信息
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)