物料
glass support
silica gel 60 matrix
质量水平
特点
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 200 ea
制造商/商品名称
EMD Millipore® 1.05719.0001
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
长度 × 宽度
5 cm × 10 cm
层厚度
250 μm
板长度 × 宽度
5 cm × 10 cm
粒径
10-12 μm
孔径
60 Å medium pore diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany