主要文件
Z275409
Sigma-Aldrich
Ostwald粘度计管
outflow time of 80 to 100s with water at 20°C
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41111700
NACRES:
PB.36
制造商/商品名称
Ace Glass 798510
相关类别
一般描述
用于测定液体的相对粘度。在20°C下用水调节流出时间为80至100s。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)