主要文件
Z275328
Sigma-Aldrich
Cannon-Fenske粘度计管
size 150
别名:
Fenske黏度计, 粘度计管
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41111700
NACRES:
PB.36
尺寸
150
描述
constant ~ 0.035 cSt/s
制造商/商品名称
Ace Glass 798841
粘度测量范围
7-35 cSt
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
使用为ASTM方法D445和D2515设计的管子获得动粘滞度信息。粘度的测量快速简便,精度为±0.2%。
需要约7 mL的样品。校准证书已附带。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)