主要文件
Z265934
Sigma-Aldrich
实心玻璃珠
soda-lime glass, diam. 4 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41102422
NACRES:
NB.43
物料
soda-lime glass
直径
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
用作蒸馏柱填料、混合珠粒和沸石。每个454g盒都有约360 cm3的填充体积。珠粒尺寸有+/-10%的差异。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)