主要文件
Z263273
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 65 oz (2000 mL), white polypropylene cap, clear, PTFE flat liner
别名:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
PTFE flat liner
round bottle
soda-lime glass bottle
white polypropylene cap
蓋帽尺寸
83-400
接合處
Joints threaded neck (83-400)
無菌
non-sterile
特點
graduations: no
with cap
with cap
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
WHEATON® W216932
容量
65 oz (2000 mL)
直徑× 高度
122 mm × 213 mm
顏色
clear
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)