Key Documents
Z260479
Pall ® Acrodisc ® 玻璃纤维针头式过滤器
diam. 25 mm, pore size 1 μm (nominal)
别名:
glass fiber syringe filters, syringe filters
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
材料
glass fiber membrane (Acrodisc)
polypropylene housing
無菌
non-sterile
包裝
pack of 50
製造商/商標名
Gelman 4523
直徑
25 mm
容積
≤150 mL
孔徑
1 μm (nominal)
接頭
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
適合性
suitable for (high throughput prefiltration of particulate-laden samples)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 可提供 GxF 多层玻璃纤维预过滤器,通量是标准玻璃纤维预过滤器装置的 2 ~ 4 倍,可快速轻松地过滤最难过滤的样品
  • 减少堵塞。单独使用或与最终膜过滤器串联使用,以增加流速和通量
  • 确保与聚丙烯外壳具有广泛的化学相容性
应用:
  • 适用于含微粒样品的高通量预过滤
  • 可单独使用或与另一个 Acrodisc针头过滤器串联使用
  • 可去除干扰紫外/可见分光光度分析的微粒
规格:
  • 材质:过滤介质-硼硅酸盐玻璃纤维
  • 有效过滤面积:3.9 cm 2
  • 样品容量: 150 mL
  • 进/出口连接:内螺纹锁入口,外螺纹滑套出口
  • 典型存液量(带空气净化):< 125μL
  • 最高工作温度:2.1 bar (210 kPa,30 psi)下82°C (180°F)
  • 最大工作压力:21-24ºC (70-75ºF)下4.1 bar (410 kPa,60 psi)
  • 典型水流速:1.0 bar (100 kPa,15 psi)下795 mL/分
法律資訊
Acrodisc is a registered trademark of Pall Corporation
Pall is a registered trademark of Pall Corporation