主要文件
Z221171
Sigma-Aldrich
Aldrich ® 升华装置
capacity, ≤ 3 g starting material
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
特点
capacity≤ 3 g starting material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
带反转螺纹 ST 接头和 2 mm 玻璃旋塞阀。O 型圈密封接合处没有油脂,因此在移除升华器头时消除了污染。内管平底,便于取出样本。
操作:
1.将要升华的材料放在下部容器的底部
2. 将聚光镜组件连接到下层容器上,拧紧红帽螺母
3.将冷却液供应软管连接到上软管连接器,并将冷却液回流软管连接到下连接器
4.将真空源连接到旋塞阀软管连接
5.将下部容器放入加热套、沙浴或高温硅油浴中
6.在地幔、沙子或油中使用实验室温度计或热电偶监控温度
7.通过冷凝器总成启动冷却剂流
8. 抽空下层容器
9. 打开加热罩
10. 升华开始
成分:
Z557072,Aldrich升华头,用于Z221163
Z557056,Aldrich 升华头,用于 Z221171
Z557080,Aldrich 升华储液器,用于 Z221163
Z557064,Aldrich 升华储液器,用于 Z221171
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)