Merck
Z214779
ACE 304 SS blade
W × L 24 mm × 160 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.72
材料
stainless steel
特點
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 22 ‑ 72 L
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Ace Glass 8086-16
寬度 × 長度
24 mm × 160 mm