Merck
Z214752
ACE 304 SS blade
W × L 23 mm × 113 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.72
材料
stainless steel
特點
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Ace Glass 8086-08
寬度 × 長度
23 mm × 113 mm