主要文件
Z214698
Sigma-Aldrich
Ace 五颈圆底烧瓶
capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 45/50
别名:
bottom flask, flask round, flask round bottom
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
five-neck vertical
round bottom flask
接合處
center joint: ST/NS45/50
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Ace Glass 6957-60
容量
5,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
女性关节。所有 5 个颈部均处于垂直位置。侧颈 24/40,相距 90°。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)