主要文件
Z214655
Ace 五颈圆底烧瓶
capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 24/40
别名:
bottom flask, flask round, flask round bottom
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
five-neck vertical
round bottom flask
接合处
center joint: ST/NS24/40
无菌性
non-sterile
特点
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Ace Glass 6957-20
容量
2,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
女性关节。所有 5 个颈部均处于垂直位置。侧颈 24/40,相距 90°。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)