主要文件
Z188859
Supelco
隔垫
for cap size 18 mm, PTFE/silicone
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
PTFE/silicone
包装
pkg of 100 ea
pkg of 100
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
与开孔顶盖和 Wheaton 样品瓶配套使用。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)