主要文件
Z186759
PVC stopcock
L 60 mm, bore 4 mm, connections O.D. 6 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.51
包装
pack of 1 ea
长度
60 mm
4 mm
连接器外径
6 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
PVC stopcock for use with for 6 mm (1/4") tubing.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)