主要文件
Z177466
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 1,100 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122403
NACRES:
NB.35
制造商/商品名称
Bel-Art F367560000
碗尺寸
203 mm × 121 mm × 76 mm
容量
1,100 mL
把手尺寸
100 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Molded, natural color.
法律信息
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)