主要文件
Z177407
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 22 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122403
NACRES:
NB.35
制造商/商品名称
Bel-Art F367470000
碗尺寸
60 mm × 29 mm × 25 mm
容量
22 mL
把手尺寸
35 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Molded, natural color.
法律信息
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)