主要文件
Z177369
Scienceware® micro funnel
top I.D. 35 mm, stem diam. 8 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
包装
pack of 12 ea
制造商/商品名称
Bel-Art F14685-0035
柱直径
8 mm
顶部内径
35 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
PP. Useful for micro work, filling burettes, manometers, etc.
法律信息
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)