主要文件
Z173398
Sigma-Aldrich
Aldrich ® Schlenk 型适配器
Joint cap with stopcock, female joint: threaded 14/20
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.43
接合处
female joint: threaded14/20
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
带氟橡胶 O 形环的热塑性螺帽,可在 140℃ 下使用。
联系
参见 螺纹磨砂玻璃教程 ,看看螺纹接头如何工作。
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)