主要文件
Z171735
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser trap
Overall H 450 mm, reservoir capacity 250 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
总高度
450 mm
储存器容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
4 mm PTFE stopcock. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. The hose barb connetors start at 12 mm and taper down to 10 mm.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)