主要文件
Z167479
Sigma-Aldrich
Round-bottom flask for Aldrich® student glass kit
for Z166898, capacity 25 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
无菌性
non-sterile
特点
closure type female Joint: ST/NS
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
容量
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
14/20 female joint with outer screw thread
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)