主要文件
Z148032
Sigma-Aldrich
Storage bottles with septum-inlet
capacity 1,000 mL, PTFE stopcock
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
物料
PTFE stopcock
clear glass
round bottle
接合处
joint ST/NS24/40 threaded
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
All septum inlets have 4 mm bore stopcocks requiring rubber septa, Z553913 or Z554030.
联系
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)