主要文件
Z147958
Sigma-Aldrich
Aldrich® reverse-flow bubbler
capacity 25 mL , per chamber
别名:
bubblers, scientific bubblers
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
容量
25 mL , per chamber
相关类别
一般描述
Monitors gas flow into, or evolution from a system.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)