一般描述
由Professor Stephen D. Darling提出,柔性片由于角度变形或扭曲应力而显示应变,无论分子中的两个原子是否可以彼此接近。
118 件套装包含:
118 件套装包含:
- 2 × 180° 三键碳对
- 4 个粘合填充剂和 8 个双键
- 4 × 90° 杂化轨道(粉色)
- 36 × 109° 杂化轨道(黑碳),sp 3
- 16 × 120° 杂化轨道(灰碳),sp 2
- 4 × 109° 杂化轨道(蓝氮),sp 2
- 12 × 109° 杂化轨道(红氧),sp 3
- 5 × 109° 乙烯基橡胶片,sp 3
- 12 个标记球(白色、红色、绿色和蓝色各 3 个)