Merck
W800111
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl methyl carbonate
stabilized, ≥98%, FG
别名:
(Z)-3-hexen-1-yl methyl carbonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H14O3
CAS号:
分子量:
158.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
Flavis编号:
09.838
NACRES:
NA.21
等级
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
方案
≥98%
包含
α-tocopherol synthetic
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
apple; green; floral; waxy; violet
SMILES字符串
O(CC\C=C/CC)C(=O)OC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-4-5-6-7-11-8(9)10-2/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
InChI key
BLOXMGXSDAAJGX-PLNGDYQASA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)