推荐产品
管理合规性
FDA 21 CFR 117
描述
derived from GMO corn
方案
≥98% (on dry basis)
制造商/商品名称
Wacker Chemie AG
杂质
≤0.5% reducing substances (determined as dextrose)
≤1.000 microorganisms per g
≤11% water
≤20 ppm volatile organics
≤5 ppm heavy metals
0 salmonella / E. Coli in 10 g
灼烧残渣
≤0.1%
痕量阳离子
As: ≤1.3 ppm
Pb: ≤1 ppm
SMILES字符串
[H][C@]1(O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)O[C@@H]2[C@@H](COC(C)=O)O[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O
InChI
1S/C48H80O40/c49-1-9-33-17(57)25(65)41(73-9)82-34-10(2-50)75-43(27(67)19(34)59)84-36-12(4-52)77-45(29(69)21(36)61)86-38-14(6-54)79-47(31(71)23(38)63)88-40-16(8-56)80-48(32(72)24(40)64)87-39-15(7-55)78-46(30(70)22(39)62)85-37-13(5-53)76-44(28(68)20(37)60)83-35-11(3-51)74-42(81-33)26(66)18(35)58/h9-72H,1-8H2/t9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-/m1/s1
InChI key
GDSRMADSINPKSL-HSEONFRVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 合成可再生和生物相容的金属-有机骨架。
- 与各种客体分子形成包合物以增加其在水和其他极性溶剂中的溶解度。
- 合成基于γ-CD的纳米凝胶和树枝状聚合物作为药物输送应用的载体和稳定剂。
法律信息
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1