方案
≥95.0% (HPLC)
表单
powder
旋光性
[α]20/D +162±3°, c = 1.5% in H2O
制造商/商品名称
Wacker Chemie AG
缺失
≤14.0% loss on drying
mp
290-300 °C (dec.) (lit.)
官能团
ether
hydroxyl
SMILES字符串
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C42H70O35/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-63H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
InChI key
WHGYBXFWUBPSRW-FOUAGVGXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 线性阳离子β-基于环糊精的聚合物(β-CDP)和聚阳离子β-环糊精点击簇合物′以应用于基因转运。
- 通过介孔二氧化硅上移植多响应超分子纳米系综,以控制捕获分子的释放。
- EDTA-交联β-环糊精(EDTA-β-CD)双官能团吸附剂,用于同时吸附金属和染料。
- β-环糊精衍生siRNA递送载体,用于基因沉默。
- β-CD手性固定相(CCNCSP),用于通过高效液相色谱技术(HPLC)手性分离手性药物。
WGK
WGK 1