Merck
614955
Sigma-Aldrich
氘代环己醇
99 atom % D
别名:
环己醇-OD
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11OD
分子量:
101.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % D
沸点
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[2H]OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i7D
InChI key
HPXRVTGHNJAIIH-WHRKIXHSSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)