生物源
synthetic
等級
Fragrance grade
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
蒸汽密度
5.2 (vs air)
蒸汽壓力
4 mmHg ( 70 °C)
化驗
≥95.5%
expl. lim.
3.5 %
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
溶解度
95% ethanol: soluble 1 mL/mL
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
camphor
感官的
camphoraceous
SMILES 字串
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI 密鑰
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
免責聲明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
147.9 °F - closed cup
閃點(°C)
64.4 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges