生物源
Rosa spp.
品質等級
來源
France origin
折射率
n20/D 1.4570
密度
0.861 g/mL at 25 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
oily; rose
特點和優勢
这是利用最先进的技术,从生长在泰国东北部的 Mon 玫瑰花中提取出的一种芳香物质,在室温下制成精油,制备过程中未使用高真空、醇或己烷。这种暗红色的透明流性液体具有新鲜玫瑰花的芳香特质。Mon 玫瑰油不溶于水,可溶于乙醇和植物油中。
準備報告
提取方法:水蒸气蒸馏法
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 82-82 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)