生物源
synthetic
等級
Halal
Kosher
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
92 °C/60 mmHg (lit.)
密度
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green
SMILES 字串
[H]\C(CCC)=C(/[H])CCO
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h4-5,8H,2-3,6-7H2,1H3/b5-4-
InChI 密鑰
SDZQUCJFTUULJX-PLNGDYQASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
154.4 °F - closed cup
閃點(°C)
68 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter