Merck
W444401
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-hydroxydecanoate
solution in delta-decalactone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H24O3
CAS号:
分子量:
216.32
FEMA编号:
4444
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
等级
Kosher
浓度
≥55%
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
fatty; peach; sweet
SMILES字符串
O(CC)C(=O)CCCC(O)CCCCC
InChI
1S/C12H24O3/c1-3-5-6-8-11(13)9-7-10-12(14)15-4-2/h11,13H,3-10H2,1-2H3
InChI key
JZHPHZPSKLWKPM-UHFFFAOYSA-N
免责声明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)