Merck
W431105
Sigma-Aldrich
Methyl cyclohexadiene
mixture of isomers, stabilized, ≥98%
别名:
Lemon hexadiene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10
CAS号:
分子量:
94.15
FEMA编号:
4311
UNSPSC代码:
12164502
NACRES:
NA.21
等级
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
方案
≥98%
包含
synthetic α-Tocopherol as stabilizer
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
lemon; lime; earthy
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C1CC=CC=C1C
InChI
1S/C7H10/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,5H,4,6H2,1H3
InChI key
QMFJIJFIHIDENY-UHFFFAOYSA-N
免责声明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
40.1 °F
闪点(°C)
4.5 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)