Merck
W441200
Sigma-Aldrich
顺式-3-壬烯-1-醇
95%, stabilized
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
142.24
FEMA號碼:
4412
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
2.234
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
化驗
95%
包含
synthetic α-tocopherol as stabilizer
折射率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
107-109 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; melon; waxy
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCC\C=C/CCO
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
InChI 密鑰
IFTBJDZSLBRRMC-SREVYHEPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
143.6 °F - closed cup
閃點(°C)
62 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)