Merck
W381710
Sigma-Aldrich
2-乙酰基-2-噻唑啉
≥96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H7NOS
CAS号:
分子量:
129.18
FEMA编号:
3817
Beilstein:
1209707
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
Flavis编号:
15.01
方案
≥96%
折射率
n20/D 1.5305 (lit.)
mp
26-30 °C (lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
SMILES字符串
CC(=O)C1=NCCS1
InChI
1S/C5H7NOS/c1-4(7)5-6-2-3-8-5/h2-3H2,1H3
InChI key
FZOZFDAMVVEZSJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
197.6 °F - closed cup
闪点(°C)
92 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)