Merck
W376418
Sigma-Aldrich
薄荷内酯
≥99%
别名:
薄荷内酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14O2
CAS号:
分子量:
166.22
Beilstein:
1343029
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
10.036
NACRES:
NA.21
感官的:
coconut; creamy; spearmint; sweet; tobacco
等級:
Halal
生物源:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
食物過敏原:
no known allergens
生物源
synthetic
等級
Halal
agency
meets purity specifications of JECFA
化驗
≥99%
光學活性
[α]20/D −35°, neat
折射率
n20/D 1.5 (lit.)
bp
87-89 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
coconut; creamy; spearmint; sweet; tobacco
SMILES 字串
CC1CC=C2C(C)C(=O)OC2C1
InChI
1S/C10H14O2/c1-6-3-4-8-7(2)10(11)12-9(8)5-6/h4,6-7,9H,3,5H2,1-2H3
InChI 密鑰
NOSVNHVKMHWUAI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
薄荷内酯天然存在于薄荷中。它可能有助于其镇痛作用。
生化/生理作用
10%时具有气味
20 ppm时具有味觉
其他說明
天然存在:薄荷和便士皇家油,Mentha arvensis。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
176.0 °F - closed cup
閃點(°C)
80 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Menthalactone, a new analgesic from Mentha cordifolia Opiz. leaves.
Villase?or IM & Sanchez AC.
Zeitschrift fur Naturforschung C, 64(11-12), 809-812 (2009)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 48-48 (2005)