Merck
W372005
Sigma-Aldrich
顺-2-壬烯-1-醇
≥97%, stabilized, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5CH=CHCH2OH
CAS号:
分子量:
142.24
FEMA编号:
3720
EC 号:
欧洲委员会编号:
10292
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
2.112
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
方案
≥97%
包含
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
折射率
n20/D 1.45 (lit.)
沸点
96 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
cucumber; fatty; green
SMILES字符串
[H]\C(CO)=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-8,10H,2-6,9H2,1H3/b8-7-
InChI key
NSSALFVIQPAIQK-FPLPWBNLSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
203.0 °F - closed cup
闪点(°C)
95.00 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)