Merck
W352117
Sigma-Aldrich
1-丙硫醇
natural, ≥98%, FG
别名:
丙基硫醇, 丙硫醇, 正丙基硫醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2SH
CAS号:
分子量:
76.16
FEMA號碼:
3521
Beilstein:
1696860
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
12.071
等級
FG
Halal
Kosher
natural
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸汽密度
2.54 (vs air)
蒸汽壓力
122 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
67-68 °C (lit.)
mp
−113 °C (lit.)
密度
0.820 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
cabbage; onion; alliaceous
SMILES 字串
CCCS
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-4.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-20 °C - closed cup