Merck
W343218
Sigma-Aldrich
2-丁烯酸异丁酯
≥98%, FCC, FG
别名:
巴豆酸异丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=CHCO2CH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
142.20
FEMA號碼:
3432
歐洲委員會號碼:
10706
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.273
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 100
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
171 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fruity; rum
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-8(9)10-6-7(2)3/h4-5,7H,6H2,1-3H3/b5-4+
InChI 密鑰
XDOWKOALJBOBBL-SNAWJCMRSA-N
一般說明
Isobutyl trans-2-butenoate is a flavoring agent used in the food industry.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
131.0 °F - closed cup
閃點(°C)
55 °C - closed cup