About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10N2O
CAS号:
分子量:
150.18
FEMA號碼:
3327
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
11294
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
14.055
NACRES:
NA.21
推荐产品
生物源
synthetic
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸汽壓力
3 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.517 (lit.)
bp
70 °C/7 mmHg (lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
hazelnut; nutty; roasted
SMILES 字串
CC(=O)c1ncc(C)nc1C
InChI
1S/C8H10N2O/c1-5-4-9-8(7(3)11)6(2)10-5/h4H,1-3H3
InChI 密鑰
UCGOSAWBWFUKDT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.8 °F - closed cup
閃點(°C)
91 °C - closed cup