生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
方案
≥99%
自燃温度
1110 °F
沸点
203 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
medicinal
SMILES字符串
Cc1cccc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... GABRA1(2554)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 对乙酰氨基酚检测的方法学考虑: 本研究探讨了2,6-二甲酚通过吲哚酚反应检测对乙酰氨基酚的使用,强调了其在法医学和毒理学中对准确药物检测的重要性(Shinkawa et al., 2023)。
- 二氧化碳在含酚醇的非离子型深共晶溶剂中的溶解度: 调查CO2在含2,6-二甲醇溶剂中的溶解度,强调其捕获和储存二氧化碳的潜力,这对应对气候变化至关重要(Alhadid et al., 2022)。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
186.8 °F - closed cup
闪点(°C)
86 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges