Merck
W322202
Sigma-Aldrich
辛酸苯乙酯
≥99%
别名:
Phenethyl caprylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)6CO2CH2CH2
CAS号:
分子量:
248.36
FEMA编号:
3222
EC 号:
欧洲委员会编号:
10884
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.262
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
等级
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
方案
≥99%
折射率
n20/D 1.483 (lit.)
沸点
295-296 °C (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
waxy; fruity; wine-like
SMILES字符串
CCCCCCCC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C16H24O2/c1-2-3-4-5-9-12-16(17)18-14-13-15-10-7-6-8-11-15/h6-8,10-11H,2-5,9,12-14H2,1H3
InChI key
ASETYIALRXDVDF-UHFFFAOYSA-N
免责声明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)