Merck
W286020
Sigma-Aldrich
苯甲酸苯乙酯
natural, ≥98%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CO2CH2CH2C6H5
CAS号:
分子量:
226.27
FEMA號碼:
2860
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
09.774
NACRES:
NA.21
生物源
botanical
等級
FG
Halal
Kosher
natural
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.56 (lit.)
bp
182 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
honey; floral; rose
SMILES 字串
O=C(OCCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)17-12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10H,11-12H2
InChI 密鑰
OSORMYZMWHVFOZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
212.0 °F
閃點(°C)
100 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)