生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
>98%
折射率
n20/D 1.4905
bp
91-92 °C/5 mmHg
密度
1.007 g/mL at 25 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; floral; sweet
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-11(12)13-9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
WCIQNYOXLZQQMU-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
201.2 °F - closed cup
閃點(°C)
94.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves